Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
1,8 kg, 130×210×8 mm
Katalog # BOCH5035
Leverantör:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # BOCH5035
Leverantör:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
1,8 kg, 130×210×8 mm
Price
555,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    130×210×8 mm
  • Vikt:
    1,8 kg
  • Cat. No.:
    BOCH5035