Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
4,0 kg, 200×315×8 mm
Katalog # BOCH5037
Leverantör:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # BOCH5037
Leverantör:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
4,0 kg, 200×315×8 mm
Price
720,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    200×315×8 mm
  • Vikt:
    4,0 kg