Spatel, dubbel
200 mm, 65 mm, 8 mm
231-1279
: BOCHEM
Nickel. Spatel som kan användas för de flesta applikationer.
- Med runt handtag, ena änden rak och den andra avrundad
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Hög kemikalieresistens
- Längd:200 mm
- Seq:04
- Bladbredd:8 mm
- Klinge, längd:65 mm