Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
100 mm, 35 mm, 8 mm
Katalog # 231-1273
Leverantör:   BOCHEM
Spatel, dubbel
Katalog # 231-1273
Leverantör:  BOCHEM
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
100 mm, 35 mm, 8 mm
Price
535,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Nickel. Spatel som kan användas för de flesta applikationer.
  • Med runt handtag, ena änden rak och den andra avrundad
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Hög kemikalieresistens
Specifikationer
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredd:
    8 mm
  • Klinge, längd:
    35 mm