Orders LinkContactUsLinkComponent
Sax
Sax
Trubbig, 155 mm
Katalog # BOCH4108
Leverantör:   BOCHEM
Sax
Katalog # BOCH4108
Leverantör:  BOCHEM
Sax
Sax
Trubbig, 155 mm
Price
84,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Tålig
Specifikationer
  • Typ:
    Trubbig
  • Längd:
    155 mm
  • Seq:
    09