Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGE10805
Leverantör:   REAGECON
Buffer solutions
Katalog # REGE10805
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
425,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    8,00
Specifikationer