Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Katalog # BOCH8001
Leverantör:   BOCHEM
Stools
Katalog # BOCH8001
Leverantör:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Price
2 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Kickstool with GS safety control.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Höjd:
    425 mm
  • Seq:
    2