Backventil
9,2 - 12,5 mm ID
229-3331
: KARTELL
PP, genomskinlig. Förhindrar tryckförlust och återflöde. Högsta arbetstryck 2 bar och lägsta arbetstryck 0,07 bar vid rumstemperatur (20 °C).
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Med avsmalnande ändar för att säkerställa att slangen hålls fast
- Tubing size:9,2 - 12,5 mm ID