Backventil
7,6 - 10 mm ID
Katalog # 229-3330
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PP, genomskinlig. Förhindrar tryckförlust och återflöde. Högsta arbetstryck 2 bar och lägsta arbetstryck 0,07 bar vid rumstemperatur (20 °C).
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
- Med avsmalnande ändar för att säkerställa att slangen hålls fast
Documents
CoC Non-Return Valves.pdf
Försäkran om överensstämmelse
Specifikationer
- Tubing size:7,6 - 10 mm ID