Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringformig öppning, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # 662-1216
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 8281 HD
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med välvt membran
- Material:Glas
- Seq:23
- Diafragma:KPG ringformig öppning
- Elektrolyt:Referid®
- Temp:0...+100 °C
- pH:2 - 13