Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
Katalog # 21191.364
Frätande
Irriterande
Miljö
Leverantör:   VWR Chemicals
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Katalog # 21191.364
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1336-21-6
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösning 25%, TECHNICAL
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
CAS-nummer:  1336-21-6
Price
705,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammoniakalisk vattenlösning
  • CAS-nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL-nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Kokande Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–60…–57,5 °C
  • Densitet:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-647-6
  • FN:2672
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle, fluorinated
  • Förp.:
    5 L