Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
Katalog # 554-1621
Leverantör: TOSOH Bioscience
Gå till:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø inr.:4,60 mm
- Partikelstorlek:2,5 µm
- Beskrivning:DEAE-NPR (IEX)
- Längd:35 mm
- Seq:3