Columns, TSK-Gel® NPH
SAX (IEX), 5 µm, 6,00 mm, 150 mm
Katalog # 554-1656
Leverantör: TOSOH Bioscience
Gå till:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø inr.:6,00 mm
- Partikelstorlek:5 µm
- Beskrivning:SAX (IEX)
- Längd:150 mm
- Seq:5