Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
100 ml, 200 mm
Katalog # 231-0337
Leverantör:   Brand
Skopa
Katalog # 231-0337
Leverantör:  Brand
Skopa
Skopa
100 ml, 200 mm
Price
350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Volymmarkering
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Längd:
    200 mm