Orders LinkContactUsLinkComponent
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,050 - 1,110 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Katalog # ALLA3600T105/15-QP
Leverantör:   Alla France
Density thermo-hydrometers
Katalog # ALLA3600T105/15-QP
Leverantör:  Alla France
Density thermo-hydrometers
Density thermo-hydrometers
1,050 - 1,110 g/ml, 0,001 g/ml, 0…40 °C, 280 mm
Pris
2 850,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
General purpose thermo-hydrometers with red liquid filling and reading below meniscus.
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    0…40 °C
  • Längd:
    280 mm
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    1,050 - 1,110 g/ml