Wire triangles
Med släta lerpipor, rörlängd 100 mm
Katalog # HECH41065010
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
Specifikationer
- Beskrivning:Med släta lerpipor, rörlängd 100 mm
- Seq:04