Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire triangles
Med släta lerpipor, rörlängd 40 mm
  HECH41065004
Wire triangles
  HECH41065004
Wire triangles
Wire triangles
Med släta lerpipor, rörlängd 40 mm
81,00 kr
1 * 1 Items
These wire triangles with plain clay tubes are made of galvanised steel wire.
  • Beskrivning:
    Med släta lerpipor, rörlängd 40 mm
  • Seq:
    01