Stopcocks, Two-way
9 mm, 10 mm
Katalog # BURK8614-0009
Leverantör: BURKLE
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural.
- Resistant to acids and chemicals
- Pressure resistant up to 0,3 bar
- Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
Specifikationer
- Hål Ø.:9 mm
- För slang innerdiam.:10 mm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.