Mätskopa, Azlon®
250 ml, 260 mm
231-0025
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmarkering
- Kapacitet:250 ml
- Längd:260 mm