Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, Azlon®
Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 150 ml, 250 mm, HDPE
Katalog # AZLOSWL028
Leverantör:   SciLabware
Scoops, Azlon®
Katalog # AZLOSWL028
Leverantör:  SciLabware
Scoops, Azlon®
Scoops, Azlon®
Scoops, chemical resistand and food safe, 150 ml, 250 mm, HDPE
Price
295,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Food safe
Specifikationer
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Beskrivning:
    Scoops, chemical resistand and food safe
  • Längd:
    250 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    01