Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
29/32 NS, 13 mm, 6,0 - 7,0 mm
Katalog # 201-0698
Leverantör:   SciLabware
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Katalog # 201-0698
Leverantör:  SciLabware
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
29/32 NS, 13 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer. Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes etc.
Specifikationer
  • Kärna:
    29/32 NS
  • Hål Ø.:
    6,0 - 7,0 mm
  • Gänga:
    13 mm
  • Seq:
    09