Objektglasmapp
Slide mailers, Genomskinlig, PP, 67×85×6 mm, 2
Katalog # 631-9145
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
Passar för transport av cytologiska och geologiska objektglas på ett säkert sätt.
- Separata fack med styrskenor och mer plats för varje objektglas
- Infälld-förslutning
- Lätt, platt
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Specifikationer
- Antal objektglas:2
- Färg:Genomskinlig
- Beskrivning:Slide mailers
- Material:PP
- Seq:002
- B×D×H:67×85×6 mm