Slide boxes
Slide box, Svart, Wood/cardboard, 12, 100×85×35 mm
Katalog # 630-2772
Leverantör: MARIENFELD
Gå till:
Product Details & Documents
Slide boxes with numbered slots and index card.
Specifikationer
- Antal objektglas:12
- Färg:Svart
- Beskrivning:Slide box
- Material:Wood/cardboard
- Seq:001
- B×D×H:100×85×35 mm