Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1000 ml, 340 mm
Katalog # 231-0352
Leverantör:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Katalog # 231-0352
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
1000 ml, 340 mm
Price
665,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel scoops for collecting or measuring powders, pastes and granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non magnetic, bright finish
  • Highly polished surface makes cleaning easier
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Längd:
    340 mm