Stativklämma
Stativklämmare, 40 mm
Katalog # 241-1111
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
- Klorna är täckta med ett lager kork som skyddar de föremål som hålls fast
- Utan muff för fixering vid stativet
- Med vingskruvar för snabb och enkel fastspänning
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
- Spännvidd:40 mm
- Beskrivning:Stativklämmare