Dubbelmuff
Dubbelmuff, 16,5 mm, Anlöpt gjutjärn, kromad
Katalog # 241-7179
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Spännvidd upp till 16 mm.
- Vinkel: 90 + 180°
- För snabb, enkel montering
Specifikationer
- Spännvidd:16,5 mm
- Beskrivning:Dubbelmuff
- Material:Anlöpt gjutjärn, kromad