Refraktometrar, Eclipse, bärbar
Handheld refractometer for starch, 0 − 30 %, 0,2 %
Katalog # 635-0048
Leverantör: BELLINGHAM STANLEY
Gå till:
Product Details & Documents
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
- Tydlig skala med hög precision
- Enkel nolljustering
- Bekväm okular med jämn justering
- Lätt att rengöra prisma och skyddslock
Leveransinformation: levereras med fodral, bruksanvisning och konformitetscertifikat.
Documents
Specifikationer
- Mätområde:0 − 30 %
- Upplösning:0,2 %
- Beskrivning:Handheld refractometer for starch
- Seq:10