Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Halogen bulb with reflector, 12 V, 20 W
Katalog # ZEIS0000000407308
Leverantör:   ZEISS
Halogen bulbs
Katalog # ZEIS0000000407308
Leverantör:  ZEISS
Halogen bulbs
Halogen bulb with reflector, 12 V, 20 W
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Halogen bulb with reflector
  • Seq:
    03
  • Effekt (W):
    20 W
  • Spänning:
    12 V