Halogen bulbs
Halogen bulb, 12 V, 10 W
Katalog # ZEIS0000000407307
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Halogen bulb
- Seq:02
- Effekt (W):10 W
- Spänning:12 V