Objectives
Epi-planakromatisk, num. apertur på 0,13, arb.avst på 17,1 mm, 5×
Katalog # ZEIS4429240000000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Förstoring:5×
- Beskrivning:Epi-planakromatisk, num. apertur på 0,13, arb.avst på 17,1 mm
- Seq:29