Skopa
25 ml, 137 mm
231-0067
: KARTELL
PP, white. With flat, bevelled end and reinforced handle.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmarkering
- Kapacitet:25 ml
- Längd:137 mm
- Seq:04