Lock, Versilic®
16,0 mm
Catalog # 217-0004
Supplier: Saint Gobain Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Silikon, genomskinlig. Perfekt för skydd av rör/slangar eller utstickande cylindriska delar vid transport och åtgärder som kräver öppningsskydd (mot slag, stänk, färg osv.).
- Överlägsen försegling och skydd från utsidan
- Kan perforeras och autoklaveras
- Tål åldrande, ozon och upprepad sterilisering
Den angivna storleken motsvarar extern diameter för det kärl som ska förslutas i mm. Tål från –60 till +220 °C (upp till +250 °C kortvarigt).
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- För ytterdiam.:16,0 mm
- Seq:04