Orders LinkContactUsLinkComponent
Pycnometer
Pycnometer
25 ml
Katalog # HECH42571024
Pycnometer
Katalog # HECH42571024
Pycnometer
Pycnometer
25 ml
Price
930,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
  • With ground-in stopper
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Certifications: DIN ISO 3507
Specifikationer
  • Volym (nominell):
    25 ml