Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
50 ml, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Katalog # 212-0601
Leverantör:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Katalog # 212-0601
Leverantör:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
50 ml, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Pris
325,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    48 mm
  • NS-hylsa:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Höjd:
    115 mm