Slide boxes
Slide box, Svart, Wood/cardboard, 100, 270×190×35 mm
630-2775
Slide boxes with numbered slots and index card.
- Antal objektglas:100
- Färg:Svart
- Beskrivning:Slide box
- Material:Wood/cardboard
- Seq:004
- B×D×H:270×190×35 mm