Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining plates
Staining plates
12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Katalog # HECH40624010
Staining plates
Katalog # HECH40624010
Staining plates
Staining plates
12, Ø×D: 15×0,8 mm, 89×57×4 mm
Price
545,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Specifikationer
  • Ant. brunnar:
    12
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    89×57×4 mm
  • Hålstorlek:
    Ø×D: 15×0,8 mm