Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining plates
Staining plates
10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Katalog # HECH40623010
Staining plates
Katalog # HECH40623010
Staining plates
Staining plates
10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Price
505,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Specifikationer
  • Ant. brunnar:
    10
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    105×55×5 mm
  • Hålstorlek:
    Ø×D: 14×2 mm