Propp, VacuCap®
Röd, 16 mm
Katalog # 720-0555
Leverantör: Simport Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Idealisk för reagens-, provtagnings- och odlingsrör i glas och plast, LDPE, färgad.
- Engångspropp är ett prisvärt alternativ till standardpropp
- Med dubbla flänsar för ogenomtränglig, säker passform
- Färgkodad för providentifiering
Flexibel för att skydda mot aerosoler eller mycket smittsamma mikroorganismer. Provet skyddas mot korskontaminering och arbetsmiljön skyddas från smitta på grund av läckage. Tätning med dubbla flänsar garanterar en tät och ogenomtränglig förslutning för många olika applikationer inkl. centrifugering.
Specifikationer
- Diam, nedre:16 mm
- Färg:Röd