Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 80 mm
Catalog # 115-0504
Supplier: BAILLY
Jump to:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Beskrivning:Plain swabs
- Längd:80 mm
- Seq:001
- Shaft/head:Wood/cotton