Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 3 mm, 200 mm
Katalog # 115-0503
Leverantör: BAILLY
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø:3 mm
- Beskrivning:Plain swabs
- Längd:200 mm
- Shaft/head:Wood/cotton
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.