Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm
Katalog # 115-0501
Leverantör: BAILLY
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø:2,5 mm
- Beskrivning:Plain swabs
- Längd:150 mm
- Seq:004
- Shaft/head:Wood/cotton