Agar, pulver, TECHNICAL
Plastflaska för fasta ämnen, 1 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Gå till:
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonymer: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Smält Pt:90 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:232-658-1
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Packaging Information
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastflaska för fasta ämnen
- Förp.:1 kg