Orders LinkContactUsLinkComponent
Large Rectangular Waste Bins
Large Rectangular Waste Bins
220 L, 790×720×525 mm
Katalog # CORAG145621
Leverantör:   Gilac PROFESSIONNEL
Large Rectangular Waste Bins
Katalog # CORAG145621
Leverantör:  Gilac PROFESSIONNEL
Large Rectangular Waste Bins
220 L, 790×720×525 mm
Price
9 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE.
  • Mechanical and chemical resistance
  • Durability and versatility
  • Easy to clean
Specifikationer
  • Kapacitet:
    220 L
  • Seq:
    04
  • B×D×H:
    790×720×525 mm