Orders LinkContactUsLinkComponent
Large Rectangular Waste Bins
Large Rectangular Waste Bins
170 L, 720×670×485 mm
Katalog # CORAG145521
Leverantör:   Gilac PROFESSIONNEL
Large Rectangular Waste Bins
Katalog # CORAG145521
Leverantör:  Gilac PROFESSIONNEL
Large Rectangular Waste Bins
170 L, 720×670×485 mm
Price
8 800,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE.
  • Mechanical and chemical resistance
  • Durability and versatility
  • Easy to clean
Specifikationer
  • Kapacitet:
    170 L
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    720×670×485 mm