Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartridge, 60 ml
Katalog # 551-0361
Leverantör:   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Katalog # 551-0361
Leverantör:  VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartridge, 60 ml
Price
4 552,35 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Beställningsinformation: Frits has to be ordered separately
Specifikationer
  • Kolumnformat:
    Cartridge
  • Kapacitet:
    60 ml
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridges
    Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridges
    551-0354
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 Items - 2 480,77 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Luer stopcocks
    Luer stopcocks
    551-0355
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 15 Items - 3 606,08 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131035
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 20 357,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131034
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 18 720,90 kr