Orders LinkContactUsLinkComponent
Vatten, deionised
Vatten, deionised
Glass bottle, 100 mL
Katalog # HACH27242
Leverantör:   Hach
Vatten, deionised
Katalog # HACH27242
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  7732-18-5
Vatten, deionised
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  7732-18-5
Price
215,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Kokande Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:0 °C
  • Densitet:1 g/cm³ (4 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL