Orders LinkContactUsLinkComponent
Bowls, rectangular
Bowls, rectangular
12 l, 390×390×140 mm
Katalog # CORAG606221
Leverantör:   Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
Katalog # CORAG606221
Leverantör:  Gilac PROFESSIONNEL
Bowls, rectangular
12 l, 390×390×140 mm
Price
2 150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
LDPE, translucent.
  • Stackable
  • Durable
  • Available from 1 to 12 L
Specifikationer
  • Kapacitet:
    12 l
  • Seq:
    06
  • B×D×H:
    390×390×140 mm