Paraformaldehyd, pulver, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverantör: VWR Chemicals
Paraformaldehyd, pulver, TECHNICAL
Katalog # 28794.364
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer: 30525-89-4
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Polyoxymethylene
- CAS-nummer:30525-89-4
- Formel:(CH₂O)n
- MDL-nummer:MFCD00133991
- Merck Index:13,07096
- Kokande Pt:135…136 °C (13 Torr)
- Smält Pt:120…170 °C
- Densitet:0,88 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:70 °C (closed cup)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- FN:2213
- ADR:4.1,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bucket
- Förp.:5 kg