Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
Katalog # 28221.296
Frätande
Leverantör:   VWR Chemicals
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, TECHNICAL
Katalog # 28221.296
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, TECHNICAL
Natriumhydroxid 35% i vattenlösning, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
455,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Natronlut, Kaustik soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokande Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:9…10 °C
  • Densitet:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-185-5
  • FN:1824
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 34 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L