Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL

Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL

50 kg
Katalog # 27788.515
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 27788.515
Leverantör:  
CAS-nummer:  7647-14-5
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL
Natriumklorid ≥98%, TECHNICAL

50 kg

CAS-nummer:  7647-14-5
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
SODIUM CHLORIDE 1 * 25 kg Katalog #27788.460

 

Product Details & Documents
Synonymer:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck Index:14,08599
  • Kokande Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:801 °C
  • Densitet:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-598-3
Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals

Specifikationer

  • Förp.:
    50 kg

Specifikationer